Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Hod
Click to view available options
Tamaño:
Grande
XL
XXL
Descripción
- Mono higiénico de PP
- Clásico con capucha
- Elastizado
- 40 g/m2
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Grande |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Non-sterile |
Incluye | Campana |
Para utilizar con (aplicación) | Controlled Environments |
Modelo | Elastizado |