Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Collar
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Color:
Azul marino
Blanco
Descripción
- Mono higiénico de PP
- Clásico con cuello
- Elastizado
- 40 g/m2
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Medio |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Non-sterile |
Incluye | Cuello |
Para utilizar con (aplicación) | Controlled Environments |
Modelo | Elastizado |