Learn More
Ansell™ HyFlex™ Medium Duty Cut Resistant Gloves
Catalog Number p-7203020
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
HyFlex™ 11-927 gloves combine advanced cut resistance, oil-repellence and oil grip in a single glove. These gloves feature a durable double coating with industry leading and patented ANSELL GRIP™ Technology on the palm, for a secure grip in oily environments.
  • Tecnología patentada ANSELL GRIP: agarre en superficies húmedas y aceitosas para mayor seguridad y eficiencia
  • Nuevo diseño de reverso: la nueva forma de reverso proporciona un ajuste superior para ofrecer mayor agilidad y movilidad en aplicaciones de dificultad media
  • Revestimiento de inmersión 3/4 en relieve: proporciona protección adicional contra la exposición al aceite y la abrasión de los nudillos
  • Protección mecánica robusta: nivel ANSI alto, de 4 (EN 4), de resistencia a la abrasión y nivel 2 ANSI de resistencia a los cortes (EN 3)
  • Colores para enmascarar la suciedad: su color oscuro oculta la suciedad en entornos grasientos, con mugre y arenosos
  • Amplio tallaje: la disponibilidad de tallas de la 6 a la 11 garantiza que todos los usuarios disfruten de una movilidad y una comodidad óptimas
  • Revestimiento a base de HPPE para un alto rendimiento mecánico: resistencia a la abrasión, los cortes y las roturas combinada con una sensación de frescor en las manos
  • Categoría PPE II
  • Antiestático
  • Lavables a 40 °C
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009; Categoría II, ABRASIONES: ANSI 4, CORTES: ANSI A2, cumplen con REACH
Clasificación Categoría PPE II
Coating Material Nitrilo
Color Gris, negro, Black
Latex Free
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388: 4342 + 4342B
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos, y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento HPPE, NylonG, poliamida y Spandex
Cantidad 12 pares
Longitud (métrico) De 195 mm a 260 mm