Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Catalog Number p-7215003
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Gloves provide a high level of resistance against cuts and abrasions without sacrificing dexterity. Lightweight design provides softness and flexibility so that gloves can be worn comfortably for an extended period of time.
  • El diseño ligero proporciona suavidad y flexibilidad de manera que los guantes se puedan utilizar cómodamente durante periodos de trabajo prolongados
  • El material elástisco spandex mantiene un alto nivel de ajuste, incluso después de varios lavados
  • El diseño de guantes ambidiestros prolonga la vida útil
  • Aptos para lavar a máquina con limpiadores no cáusticos sin afectar al rendimiento ni a la durabilidad
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) Conformidad con EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Específico
Material Hilo Ansell Intercept Technology™
Tamaño 6
Norma EN388 3541F
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 72-400