Learn More
Ansell Cubremangas resistente a cortes HyFlex™ 70-418 con fibras Fireblade™ FS18
Catalog Number 16845420
Click to view available options
18
Los cubremangas de fibra corta de para-aramida 100 % Fireblade™ FS18 de doble capa son cómodos y, al mismo tiempo, proporcionan un alto nivel de resistencia a los cortes.
  • Construcción de doble capa 100% Fireblade™
  • Puntadas finas y elásticas para mayor comodidad
  • La exclusiva banda de permanencia garantiza que las mangas permanezcan en su lugar
  • Resisten el calor hasta 100 °C
Tamaño 18
Material Fibras de aramida DuPont™
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, construcción y fabricación de metales
Certificaciones/conformidad (Europa) Conformidad con la norma CE 0194, REACH
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 458 mm