Learn More
Ansell™ Hyflex™ 11-948 Series Nitrotough™ N3500 Gloves
Catalog Number p-7113236
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Used for fine tactile handling needing. Ansell HyFlex™ 11-948 Series Nitrotough™ N3500 Gloves provides very good protection against cuts.
  • Guantes industriales multiuso
  • Nivel EN de abrasión alta 4 (ANSI nivel 4)
  • Ofrecen buenos niveles de resistencia a los corte, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
  • El revestimiento está hecho de material Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ para conseguir una excelente comodidad y una resistencia a los cortes un corte excelente de nivel ISO B
  • Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
  • Buena resistencia los cortes y muy buenas propiedades de agarre gracias al microacabado del revestimiento de nitrilo
  • Flexibles y cómodos
  • El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Aplicaciones:
  • Cambio de herramientas y moldes
  • Inspección
  • Moldeado por inyección a presión
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2010
Descripción Calibre: 13
Color Azul, Negro
Acabado exterior 3/4 sumergidos
Latex Free No
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 7
Modelo Construcción: tejido
Temperatura máx. (imperial) Lavado: 104 °F
Temperature (Metric) Max Lavado: 40 °C
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Material de revestimiento Tecnología Ansell INTERCEPT™
Tipo de empaquetado 12 pares de guantes por caja, 12 cajas por paquete
Serie 11-948
Longitud (imperial) 10,23/10,82 pulg
Longitud (métrico) 260 a 275 mm