Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- HyFlex™ 11-926 es el primer modelo ultraligero de HyFlex™ en combinar un revestimiento de inmersión ¾, la capacidad de repeler el aceite y un buen agarre en superficies aceitosas.
- El guante 11-926 cuenta con un revestimiento duradero y proporciona un agarre seguro en entornos aceitosos. El revestimiento está fabricado con una de las fibras de nailon de mejor calibre bañadas en ¾, un diseño que garantiza la protección total de la parte posterior de los dedos.
- Esta exclusiva combinación de protección, movilidad y flexibilidad se presenta como alternativa intermedia entre las anteriores generaciones de guantes de uso general con revestimiento de inmersión ¾ resistentes a los aceites y los guantes con revestimiento de algodón con palmas sin costuras. El modelo 11-926 ofrece una flexibilidad mejorada, una mayo sensibilidad táctil, un buen agarre en superficies con aceite y la máxima comodidad frente a sus predecesores.
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nailon y Spandex |
Certificaciones/conformidad | EN388:2016/4121A |
Clasificación | Categoría II |
Procedimiento de limpieza | Lavar a 40 °C |
Área revestida | Inmersión 3/4 |
Descripción | Generalmente, se usan en entornos con presencia de aceites ligeros |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Morado |
Cut Resistance Rating | 2 |
Desechables | N.º |