Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Gloves repel oil, grease, and dirt making them ideal for use in grimey work environments. Seamless nylon liner provides comfort, dexterity, and a secure fit.
65.30€
Especificaciones
Coating Material | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Azul |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16029681
|
Ansell
11917060 |
6 |
65.30€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16039681
|
Ansell
11917070 |
7 |
65.30€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16049681
|
Ansell
11917080 |
8 |
65.30€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16059681
|
Ansell
11917090 |
9 |
65.30€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16069681
|
Ansell
11917100 |
10 |
65.30€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Liquid repellent against oil, grease, and dirt
- Seamless nylon liner
- Suitable for food handling
Especificaciones
Nitrilo | |
Azul | |
Nailon |
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Tejido | |
11-917 |