Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo de espuma de baja resistencia HyFlex™ serie 11-840
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Descripción
- Guantes industriales multiuso
- El resistente revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ (pendiente de patentado) de 1,1 mm ofrece una protección de nivel EN 4 frente a las abrasiones, hasta dos veces más que otros guantes tejidos con revestimiento de inmersión de peso ligero
- El revestimiento FORTIX™ es un 20 % más transpirable que las formulaciones anteriores, de modo que las manos se mantienen más frescas y secas y con menos sudor
- Completamente adaptado al contorno natural de la mano, el cómodo forro con efecto segunda piel está diseñado para crear una experiencia de uso más cómoda: se encuentra en la base del dedo meñique (comodidad añadida), en las puntas de los dedos (tacto superior) y en la palma (mayor movilidad)
- Ofrece un buen equilibrio entre una robusta resistencia a las abrasiones, una comodidad mejorada y una alta movilidad
- La solución ideal para quienes desempeñan varias tareas distintas
- Al no contener silicona, no se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas
Aplicaciones:
- Ajuste de piezas y sistemas
- Sistemas de ajuste y atornillado
- Ensamblado y montaje de componentes
- Montaje y desmontaje de equipos
- Ensamblado e inspección de componentes
- Montaje de chasis, corte de cuerpos
- Recogida y fijación de componentes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2001 |
Descripción | Calibre: 15 |
Color | Negro, Gris |
Acabado exterior | Revestimiento de palma |
Latex Free | No |
Material | Nitrilo de espuma |
Tipo de producto | Guantes industriales |
Tamaño | 6 |
Modelo | Estructura: Elástico |
Temperatura máx. (imperial) | Lavado: 104 °F |