Learn More
Ansell HyFlex™ 11-724 Lightweight, 13 Gauge Cut Protection Gloves, INTERCEPT™ Technology
Shop All Ansell ProductsDescription
- Lightweight gloves easy to wear during long working hours
- Liner features optimized Lycra™ content for cooling effect on the skin
- Silicone-free polyurethane (PU) palm coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling
- Gray coating hides dirt in environments with dirt exposure
- EN Cut level 3 (ANSI Level 2)
- EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6)
- Available in sizes 6 through 11
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Gray, White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Spandex, Polyethylene |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?