Learn More
Ansell Edmont™ Guantes con puño de muñeca tejido largos HyFlex™
Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas.
Marca:  Ansell Edmont™ 11638080
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12680752
Cantidad Precio
1 229.00€ / 12 pares
12 200.47€ / 12 pares
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
  • The specific formulation of the polyurethane dipping provides a secure grip on dry or slightly oily pieces.
  • The PU formulation also increases abrasion resistance on the gloves’ work surface.
  • With strong cut resistance
  • Knitted construction
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Muñeca de malla larga
Palma recubierta
Alta resistencia a los cortes
144 par
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443
Poliuretano
Nailon/Lycra/Dyneema/algodón/Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
8
Guantes de peso medio