Learn More
Ansell Edmont™ Guantes con puño de muñeca tejido largos de resistencia media HyFlex™
Catalog Number p-8005301
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas.
  • Guantes industriales
  • La formulación especial del revestimiento de poliuretano hace que los guantes sean flexibles y se ajusten bien y proporcionan un agarre seguro en piezas secas y ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de entornos
  • Combinación única de Dyneema™, nailon, Lycra™ y fibra de vidrio
  • Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a cortes y a la aparición de rebaba
  • Ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes
  • Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas
  • La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes
Aplicaciones:
  • Ensamblado y montaje de componentes
  • Inspección y montaje de componentes
  • Cristales, láminas y paneles afilados
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
  • Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
  • Recogida y fijación de componentes
  • Moldeado por inyección a presión
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4342
Material del manguito Poliuretano
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Muñeca de malla larga
Material de revestimiento Dyneema™
Revestimiento Lycra™/Nailon/Dyneema™
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Alta resistencia a los cortes