Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-625 Series White Polyurethane Medium Weight Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes.
- Los forros tienen un hilo con una innovadora estructura que contiene una tasa óptima de Dyneema™.
- Ofrece altos niveles de resistencia a los cortes
- La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos.
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4342 |
Material del manguito | Poliuretano |
Tipo de producto | Medium Weight Gloves |
Tamaño | 7 |
Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
Material de revestimiento | Dyneema™ |
Revestimiento | Spandex y Dyneema™ |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Cantidad | 12 par |