Learn More
Ansell Guantes industriales de protección mecánica de resistencia media HyFlex™
Diseñada para un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas en una amplia variedad de entornos.
Marca: Ansell 11624110
Detalles adicionales : Peso : 0.60300kg
Descripción
- Hechos de DSM Dyneema™, Spandex™ y nailon
- Su diseño ergonómico favorece la comodidad del usuario
- Recubrimiento con una formulación especial de poliuretano para mayor flexibilidad y un mejor ajuste Agarre firme gracias a que tiene la palma revestida
- Se puede lavar y reutilizar sin pérdida de protección frente a los cortes
- Gran resistencia a los cortes
- Puños elásticos
- Color negro y gris
Conformidad
Protección contra cortes ANSI™ nivel 2.
Especificaciones
ANSI 5 | |
Poliuretano | |
Black, White | |
Guantes de peso medio | |
EN 388:4342 | |
Puños herméticos | |
11-624_11 |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II | |
Polyurethane | |
ANSI A2 | |
11 | |
Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance | |
Dyneema™ | |
HyFlex™ 11-624 |