Learn More
Ansell™ Guantes industriales de protección mecánica de resistencia media HyFlex™
Diseñada para un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas en una amplia variedad de entornos.
Marca:  Ansell™ 11624070
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12600742
  • 134.00€ / 12 pares
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Constructed of DSM Dyneema™, Spandex™ and nylon
  • Ergnomic design promotes wearer comfort
  • Special formulation of polyurethane coating for flexibility and fit provides sure grip with palm-coated finish
  • Can be washed and reused without any loss of cut protection
  • Strong cut resistance
  • Knitwrist cuff
  • Black and gray color
Compliance
ANSI™ Level 2 cut protection.
Especificaciones
Especificaciones
Safety
Nivel 2
Rojo
Dyneema™, Lycra™
Peso ligero
Poliuretano
Tejido
Fabricación de vidrio, montaje de electrodomésticos, inyección y moldeado de plásticos, automoción, montaje de piezas y componentes de metal, manipulación de objetos con bordes afilados, montaje preliminar, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento
7
Negro, Blanco