Learn More
Ansell™ Guantes industriales multiuso de resistencia baja HyFlex™
Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos que requieren los máximos niveles de destreza.
38.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Material de revestimiento. Polyurethane
Estilo de puño de los guantes Knit
Tipo de producto Polyurethane gloves
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12600712 Ver documentos Ansell™
11600110
11 38.15€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-10-2019
Añadir a la cesta
12610712 Ver documentos Ansell™
11600060
6 38.15€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12620712 Ver documentos Ansell™
11600070
7 38.15€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 3
Añadir a la cesta
12640712 Ver documentos Ansell™
11600090
9 38.15€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-10-2019
Añadir a la cesta
12630712 Ver documentos Ansell™
11600080
8 38.15€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 28
Añadir a la cesta
12690702 Ver documentos Ansell™
11600100
10 38.15€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 38
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para el montaje y la manipulación exacta de piezas y objetos pequeños
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de nailon
  • Revestimiento de poliuretano
  • Acabado con revestimiento de palma
  • Puños elásticos
  • Color blanco
Compliance
Meets ANSI A1 (cut level) and ANSI 3 (abrasion level); EN 388-3121 and EN 1149 standards.
Especificaciones
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Polyurethane
Knit
Polyurethane gloves