Learn More
Ansell Guantes de nailon blancos HyFlex™ 11-600W con revestimiento de poliuretano
Click to view available options
Tamaño: 10
Descripción
- Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos
- Misma destreza que con manos descubiertas con protección para aplicaciones de uso ligero
- El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto
- El color blanco es ideal para aplicaciones limpias
Compliance
Cumplen con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a las abrasiones); normas EN 388-3121 y EN 1149.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tamaño | 10 |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | 11-600W |