Learn More
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Cut-Resistant Nitrile Gloves with Intercept Technology™ Construction
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Los guantes combinan comodidad y durabilidad con un nivel de corte ANSI 5
- Diseñado ergonómicamente con colores de alta visibilidad para proteger mejor a los usuarios en entornos de poca luz
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El puño largo proporciona una protección adicional contra cortes en zonas de alta sensibilidad como la muñeca
- La formulación de nitrilo de espuma permite un uso más prolongado para aumentar la durabilidad
- Mejora el agarre y la sensibilidad al tacto en entornos secos o ligeramente oleosos para un agarre seguro al manipular cuchillas y objetos afilados
- Permite a los trabajadores trabajar de forma segura y eficaz
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Naranja |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Específico |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | 4X42E |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, fabricación de metales |