Learn More
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Cut-Resistant Nitrile Gloves with Intercept Technology™ Construction
Intercept Technology™ yarn incorporates DuPont™ Aramid Fiber Stretch Armor for ANSI Level 5 Cut Performance. Gloves are ergonomically designed with enhanced grip capabilities in dry or light oil applications.
Marca: Ansell 11515110
Detalles adicionales : Peso : 11.95200kg
Descripción
- Los guantes combinan comodidad y durabilidad con un nivel de corte ANSI 5
- Diseñado ergonómicamente con colores de alta visibilidad para proteger mejor a los usuarios en entornos de poca luz
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- El puño largo proporciona una protección adicional contra cortes en zonas de alta sensibilidad como la muñeca
- La formulación de nitrilo de espuma permite un uso más prolongado para aumentar la durabilidad
- Mejora el agarre y la sensibilidad al tacto en entornos secos o ligeramente oleosos para un agarre seguro al manipular cuchillas y objetos afilados
- Permite a los trabajadores trabajar de forma segura y eficaz
Especificaciones
ANSI 4 | |
Nitrilo | |
ANSI A5 | |
Hilo Ansell Intercept Technology™ | |
4X42E | |
Unisex | |
11-515 |
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Naranja | |
Específico | |
11 | |
Montaje de automoción, fabricación de metales | |
Tejido | |
13 |