Learn More
Ansell™ Guantes de protección frente a cortes de resistencia media HyFlex™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Revestimiento de palma de compuesto sintético mixto con base de agua, sensible y de color gris
- Sin silicona
- Construcción elástica
- Revestimiento sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™
- Revestimiento de poliuretano con base de agua y nitrilo
- Puños elásticos
Especificaciones
Material de la parte posterior | Polietileno |
Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4543, ANSI |
Material del manguito | Polietileno |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 8 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Techcor™ |
Revestimiento | Techcor™ |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Cantidad | 144 par |