Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de protección frente a cortes de resistencia media HyFlex™
Diseñados para proporcionar una excelente protección contra cortes con comodidad y destreza.
Marca: Ansell Edmont™ 11425070
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Sensitive gray water-based mix synthetic compound palm fit coating
- Silicone-free
- Knitted construction
- Seamless liner with INTERCEPT™ technology yarn
- Water-based polyurethane and nitrile coating
- Knitwrist cuff
Especificación
Normas de CATEGORÍA II EN 388: 4543, ANSI | |
Polietileno | |
Techcor™ | |
Techcor™ | |
7 | |
Guantes de peso medio |
Polietileno | |
Puños herméticos | |
Palma recubierta | |
Excelente resistencia a la abrasión | |
144 par |