Learn More
Hydroxypropyl methyl cellulose, M.N. 86,000; viscosity 4,000mPas (2% solution), ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 244022500
Detalles adicionales : CAS : 9004-65-3 Peso : 0.30000kg
Cantidad. 250g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10645652
  • 282.40€ / 250 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
9004-65-3
1261.45
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
C56H108O30
MFCD00131360
57503849
CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificación
Hydroxypropyl methyl cellulose
1.3900g/mL
MFCD00131360
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
57503849
Powder
Plastic bottle
1.39
250g
9004-65-3
C56H108O30
15, 4880
CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
1261.45
Authentic
10% max.
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform
White to Cream
Videos
SDS Documentación