Learn More
Hidroxipropil-β-ciclodextrina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736700
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
128446-35-5
C44H75O36
1180.05
MFCD16621721
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
128446-35-5
C44H75O36
1180.05
MFCD16621721
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Punto de fusión 278.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo