Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nanopartículas de hidroxiapatita, dispersión coloidal acuosa al 5-10 % (p/v)
Catalog Number p-7070107
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
nHAP; nanohidroxiapatita
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
nHAP; nanohidroxiapatita
20-50nm particles
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formato Dispersión de líquidos
Cantidad 25 mL