Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
476.00€ - 1655.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Filtro de vacío Hydrosol de 47 mm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10111541
|
Merck
XX20047RK |
Kits de piezas de repuesto |
476.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10654552
|
Merck
XX2004704 |
Conjunto de anillo de bloqueo y embudo |
1655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10450103
|
Merck
XX2004702 |
Base y pantalla de filtro de acero inoxidable, tapón de silicona, junta de PTFE |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
The Hydrosol filter holder replacement PartsXX2004704 Funnel and Locking Ring Assembly, stainless steelXX2004702 Base with Screen, gasket and supportXX20047RK Replacement Parts Kit for Hydrosol Filter HolderEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de vacío Hydrosol de 47 mm | |
No estéril |