Learn More
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 218220010
Detalles adicionales : CAS : 104-38-1 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420111
  • 136.80€ / 1 Kg
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
104-38-1
198.218
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
66912
C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
C10H14O4
MFCD00002861
hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
Especificación
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether
Plastic bottle
White
1kg
104-38-1
C10H14O4
MFCD00002861
hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
198.218
198.22
≥99%
Authentic
185.0°C to 200.0°C (0.3mmHg)
104.0°C to 107.0°C
99+%
99+%
C6H4(OCH2CH2OH)2
06, III, 4406
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
66912
Crystalline Powder or Flakes
Videos
SDS Documentación