Learn More
Honeywell™ Hydrograin Grain Cowhide Leather Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
11
Descripción
- Cuero de grano de piel de vaca completamente repelente al agua
- Para operaciones de manipulación en un entorno húmedo o grasoso
- Ideal para aplicaciones interiores y exteriores
- Muñeca elástica
- Corte de Gunn
- Pulgar alado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Normas básicas EN 420-2003 CEE, Riesgos mecánicos EN 388-2016 |
Coating Material | Cuero |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | 1 |
Hand | Específico |
Material | Cuero de grano de piel de vaca |
Tipo de producto | Guante |
Tamaño | 8 |
Modelo | Gunn |