Learn More
Tetracloroaurato de hidrógeno(III) trihidrato, ACS, 99,99 % (base metálica), Au 49,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407505
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
16961-25-4
HAuCl4·3H2O
MFCD00149904
Chloroauric acid
16961-25-4
HAuCl4·3H2O
MFCD00149904
Chloroauric acid
It is used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.83 (339.79 Anhydrous)
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid