Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. P. a., reac. ISO, React. farmacopea eur., Honeywell Fluka™
456.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21986" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21986" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Descripción
Los disolventes ACS Honeywell para uso general en laboratorio son:
- una solución económica para aplicaciones como la HPLC a escala preparativa, las tareas de limpieza y la síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrogen peroxide solution |
Nombre de nota | PERDROGEN™ 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur. |
% mín. CAS | 68.9000%, 30.0000% |
% máx. CAS | 69.9000%, 31.0000% |
Fórmula lineal | H2O2 |
Número UN | UN2014 |
Beilstein | 3587191 |
Densidad | 1.11 g/cm3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 34.01 |
Porcentaje de pureza | >30% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide solution