Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, Honeywell™
Catalog Number 16656173
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Grado semiconductor (Honeywell 17948), ≥30%
  • Amplia gama de productos para la industria de la electrónica y los semiconductores
  • Para los científicos dedicados a la educación, la investigación, el desarrollo, la creación de prototipos y la fabricación a pequeña escala de microchips y nanochips de alta tecnología
  • Pureza superior, estabilidad y excepcional homogeneidad entre lotes
  • Incluye productos de alta pureza necesarios para aplicaciones de alto rendimiento, como agentes grabadores, disolventes o hexametildisilazano (HMD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Punto de ebullición Decomposes on heating.
% mín. CAS 68.90%, 30.00%
% máx. CAS 69.90%, 31.00%
Notas de grado de pureza Semiconductor grade reagent
Fórmula molecular H2O2
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peroxol
Peso molecular (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 L
Forma física Líquido