Learn More
Hydrogen Peroxide 6% (w/w) (20 Volumes), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical H/1600/15
Detalles adicionales : CAS : 7722-84-1 Peso : 1.11296kg
Cantidad | 1L |
---|
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
peróxido de hidrógeno |
H2O2 | |
11333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Especificaciones
7722-84-1 | |
11333 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
peróxido de hidrógeno | |
784 | |
34.0128g/mol | |
Frasco de plástico de HDPE | |
Incolora | |
2.5 to 3.5 |
H2O2 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
Líquido | |
100°C | |
0°C | |
1L |
Seguridad y manipulación
- Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide