Learn More
Hexafluoroantimonato de hidrógeno(V), solución acuosa al ≈65 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377738
94.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16950-06-4
MFCD00011327
Hexafluoroantimonic acid; Fluoroantimonic acid
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16950-06-4
MFCD00011327
Hexafluoroantimonic acid; Fluoroantimonic acid
Hydrogen hexafluoroantimonate(V) is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrogen hexafluoroantimonate(V)
Color Incoloro a naranja
Fórmula lineal HF·SbF5
Cantidad 25 g
Número UN UN3264
Información de solubilidad It is fully miscible with water,soluble in SO2ClF,SO2.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al ≈65%
Forma física Líquido