Learn More
Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, 99.995%, (trace metal basis), Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 437200050
Detalles adicionales : CAS : 26023-84-7 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2507 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441990
  • 472.40€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For ultra trace analysis
Especificaciones
26023-84-7
H2Cl6Pt·xH2O
Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
Especificaciones
Hydrogen hexachloroplatinate hydrate
Undesignated
5g
99.995%
H2PtCl6·xH2O
409.82
99.995%
Glass bottle
60.0°C
26023-84-7
H2Cl6Pt·xH2O
Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
Powder, Crystals and/or Chunks
Trace Metal Basis
Videos
SDS Documentación