missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de cloruro de hidrógeno, 4,0 M en 1,4-dioxano, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7120480
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
2 L
4 x 100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl

4,0 M en 1,4-dioxano

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrogen chloride solution
Número UN UN2924
Densidad 1.05g/mL at 25°C
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Forma física Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid in 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane, hydrochloric acid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'