Learn More
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071961
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
5L.
6 x 1 l
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
F
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
F
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥48%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric Acid
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Concentración ≥48%
Densidad 1,15 g/ml a 25 °C
Residuo después del encendido ≤0,0005 % (como SO4)
Presión de vapor 25 mmHg (20 °C)
Cantidad 500mL
Número UN 1790
Nombre IUPAC hydrogen fluoride
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.01g/mol
Grado ACS/Puriss. p.a.