Learn More
Hydrofluoric acid, ACS, 48-51%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 033258.22
Detalles adicionales : CAS : 7664-39-3 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1790 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317568
  • 21.80€ / 100 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7664-39-3
20.006
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
14917
fluorane
FH
MFCD00011346
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CHEBI:29228
F
Especificación
Hydrofluoric acid
100g
7664-39-3
48-51%
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
fluorane
14917
20.01
ACS
Colorless
Special handling precautions required
Colorless liquid
FH
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
F
20.006
CHEBI:29228
Liquid
Acrid