Learn More
Alfa Aesar™ Hydrofluoric acid, 99.99% (metals basis) 40% min
Marca:  Alfa Aesar™ 010989.AC
Detalles adicionales : CAS : 7664-39-3 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1790 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311588
  • 15.10€ / 25 ml
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7664-39-3
20.006
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
14917
fluorane
FH
MFCD00011346
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CHEBI:29228
F
Especificación
Hydrofluoric acid
25mL
(metals basis) 40% min
MFCD00011346
14,4790
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
fluorane
20.006
CHEBI:29228
Liquid
Acrid
112°C
Colorless
7664-39-3
FH
UN1790
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
F
1.16g/mL
14917
20.01
99.99%
Hygroscopic