Learn More
Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-TBDAc Capillary Columns for GC
Enables many compounds to be analyzed without derivatization. Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-TBDAc Capillary Columns for GC are phases with 7 β-cyclodextrin glucose units for enantiomer separation in gas chromatography. This hydrophilic phase with short polar ligants is a chemically non-bonded phase.
Marca: Macherey-Nagel™ 723384.50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Alertas:
Water as solvent is strictly forbidden for all cyclodextrin phases. It is recommended to dry the sample and dissolve it in an appropriate nonpolar solvent.
Descripción
Una ventaja importante de las columnas HYDRODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La derivatización regioselectiva de los grupos hidroxilos conduce a fases con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase HYDRODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
- Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de siete unidades de glucosa β-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
- heptakis-(2,3-di-O-acetil-6-O-t-butildimetilsilil)-β-ciclodextrina
- Ligandos: R2=R3=acetilo, R6=t-butildimetilsililo; n=2
- Debido al alto punto de fusión de las fases, se diluyen con polisiloxanos optimizados
- Recomendadas para alcoholes, ésteres, cetonas, aldehídos, δ-lactonas
Especificaciones
0,25 mm | |
0,4 mm | |
Para operaciones isotérmicas: 220 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 240 °C | |
50 m | |
Polar |
Columna capilar para GC | |
β-TBDAc Hydrodex | |
Separación de los enantiómeros mediante GC | |
β-TBDAc Hydrodex | |
1 unidad |