Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-3P GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 723358.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401472
  • 1275.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
0,25 mm
0,4 mm
Separación de los enantiómeros mediante GC
25 m
1 unidad
Columna capilar para GC
Hydrodex β-3P
De 230 °C a 250 °C
Hydrodex β-3P