missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de hidrocinamoilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-143880
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
645-45-4
C9H9ClO
168.62
MFCD00000748
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
64801
cloruro de 3-fenilpropanoilo
C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
645-45-4
C9H9ClO
168.62
MFCD00000748
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
64801
cloruro de 3-fenilpropanoilo
C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamoyl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1370g/mL
Punto de ebullición 107°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)2COCl
Índice de refracción 1.5260 to 1.528
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 511
Gravedad específica 1.137
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrocinnamoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'