Learn More
Ácido hidrocinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-143863
15.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
501-52-0
C9H10O2
150.18
MFCD00002771
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
107
CHEBI:28631
ácido 3-fenilpropanoico
C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
501-52-0
C9H10O2
150.18
MFCD00002771
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
107
CHEBI:28631
ácido 3-fenilpropanoico
C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 47.0°C to 50.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 279.0°C to 281.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 508
Índice Merck 15, 4822
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5% in water; more soluble in hot water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,petroleum ether and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido