Learn More
Solución de ácido clorhídrico 5 M, reactivo de banco, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Especificaciones
pH | lt; 1 |
Color | De incoloro a amarillo |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |
Nombre IUPAC | hydrogen chloride |