Learn More
Solución de ácido clorhídrico 5M (5 N), solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Catalog Number 10615882
42.26 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
50.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Solución de ácido clorhídrico 5M (5N), solución estándar lista para usar para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH lt; 1
Color De incoloro a amarillo
Envase Frasco de plástico de HDPE
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno