Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
3 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
6 x 1 L
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid Solution |
Concentración | 1.0M |
Densidad | 1.017g/mL at 25°C |
Presión de vapor | 190mmHg (25°C) |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | 1789 |
Nombre IUPAC | hydrogen chloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid