Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 0.1M, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 318965-4X4L
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 16.00000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 4 X 4L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613540
  • 239.44€ / paquete de 4
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
7647-01-0
0.1M
MFCD00011324
1789
Hydrochloric Acid Solution
1g/mL at 25°C
ClH
190mmHg (25°C)
Especificaciones
Hydrochloric Acid Solution
4 X 4L
ClH
1789
1g/mL at 25°C
Cl
36.458
CHEBI:17883
36.46g/mol
7647-01-0
MFCD00011324
0.1M
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
190mmHg (25°C)