Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,1M (0,1N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas. de la farmacopea europea, BP
32.38 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Descripción
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
Especificaciones
pH | 2 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | de 100 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Presión de vapor | 14 mmHg a 20 °C |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 36.46g/mol |