Learn More
Hydrochloric Acid NF/FCC/ACS, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca:  Macron Fine Chemicals 2612-46
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 2.5L
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558034
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificación
7647-01-0
36.458
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl
ClH
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
chlorane
Especificación
Hydrochloric Acid
(HCl 36.5%-38.0%)
ClH
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
36.46
Glass Bottle
2.5L
7647-01-0
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.458
CHEBI:17883
ACS/FCC/NF
Videos