Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.2 M HCl (0.2N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15635280
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 ea.
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
hydrogen chloride
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
hydrogen chloride
Cl
for 1L standard solution, 0.2 M HCl (0.2N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Envase Ampolla
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 pieza
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol