Learn More
Ácido clorhídrico, para análisis, solución al 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid |
Color | Incolora |
Punto de fusión | de -70,0 °C |
Punto de ebullición | de 107,0 °C |
Densidad | 1.1200g/mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Residuo después del encendido | 0,0005 % máx. |
Gravedad específica | 1,12 |
Cantidad | 2,5 l |
Fórmula lineal | HCl |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 25%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid