Learn More
Ácido clorhídrico, 99,999999 % (base de metales), 33 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048598
69.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
250mL.
1000mL.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing. It finds use in the manufacture of polyvinyl chloride (PVC). Further, it is employed for regeneration of ion exchangers and in the tanning industry for the processing of leathers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición De 81,5 °C a 110 °C
Concentración ≤ 33%
Densidad 1.19 g/mL
Olor Punzante
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25mL.
Forma física Líquido, doble destilado en cuarzo
Número UN UN1789
Índice Merck 14,4780
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC hydrogen chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza 99.999999%